CAS RN 1797883-60-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4,5-Dihidro-2-[2-metil-3-(1H-imidazol-5-ilmetil)fenil]-4,4-dimetil-oxazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
4,5-Dihidro-2-[2-metil-3-(1H-imidazol-5-ilmetil)fenil]-4,4-dimetil-oxazol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.