CAS RN 1797131-29-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éter bencílico de 1-(3-oxo-2-aza-espiro[4,5]dec-2-ilmetil)ciclohexanoetanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éter bencílico de 1-(3-oxo-2-aza-espiro[4,5]dec-2-ilmetil)ciclohexanoetanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.