CAS RN 1797008-46-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-[4-(4-Clorofenil)-4-hidroxipiperidina]-4-Defluorohalperidol Decanoato, TRC
CAS: 1797008-46-8 Fórmula molecular: C42 H54 Cl2 N2 O4 Peso molecular (g/mol): 721.8 Sinónimo: 4-(4-Chlorophenyl)-1-(4-(4-(4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl)phenyl)-4-oxobutyl)piperidin-4-yl decanoate,Haloperidol Decanoate EP Impurity D; Nombre IUPAC: [4-(4-clorofenilo)-1-[4-[4-[4-(4-clorofenil)-4-hidroxi-1-pipéridilo]fenil]-4-oxox-butilo]-4-piperidilo] decanoato SMILES: CCCCCCCCCC(=O)OC1(CCN(CCCC(=O)c2ccc(cc2)N3CCC(O)(CC3)c4ccc(Cl)cc4)CC1)c5ccc(Cl)cc5