CAS RN 1796931-48-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Mirabegron, TRC
CAS: 1796931-48-0 Fórmula molecular: C21 H24 N4 O2 S Peso molecular (g/mol): 396.5059 Sinónimo: (S)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)acetamide,Mirabegron Impurity 1,ent-Mirabegron,4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-,2-Amino-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide,2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide Nombre IUPAC: 2-(2-amino-1,3-tiozol-4-il)-N-[4-[2-[[(2S)-2-hidroxi-2-feniletil]amino]etil]fenil]acetamida SMILES: Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNC[C@@H](O)c3ccccc3)cc2)cs1