CAS RN 1796927-05-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sal de clorhidrato de óxido de N-bupivacaína, TRC
CAS: 1796927-05-3 Fórmula molecular: C18H29ClN2O2 Peso molecular (g/mol): 340.89 Sinónimo: 1-Butyl-1-oxido-N-(2,6-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride Salt Nombre IUPAC: 1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)-1-oxidopiperidina-1-ium-2-carboxamida; Cloruro SMILES: O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2N(CCCC2)(CCCC)=O.Cl