accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNSOOOONa

CAS RN 1796596-46-7

IUPAC Nombre: sodium 4-(cyclohexylsulfamoyl)benzoate
Sinónimos: sodium 4-(cyclohexylsulfamoyl)benzoate
Peso molecular (g/mol): 305.32
Fórmula molecular: C13H16NNaO4S
InChi Key: MLHFBDVMTRIQMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Grado 
  • (4)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados