CAS RN 179545-77-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tanomastat, TRC
CAS: 179545-77-8 Fórmula molecular: C23 H19 Cl O3 S Peso molecular (g/mol): 410.91 Nombre IUPAC: (2S)-4-[4-(4-clorofenil)fenil]-4-oxo-2-(fenilsulfanimetil)ácido butanoico SMILES: OC(=O)[C@@H](CSc1ccccc1)CC(=O)c2ccc(cc2)c3ccc(Cl)cc3