accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNCO

CAS RN 1795-48-8

IUPAC Nombre: 2-isocyanatopropane
Sinónimos: propane, 2-isocyanato-
Peso molecular (g/mol): 85.11
Fórmula molecular: C4H7NO
InChi Key: GSLTVFIVJMCNBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)N=C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados