CAS RN 1794936-94-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ammelina-13C3 Clorhidrato, TRC
CAS: 1794936-94-9 Fórmula molecular: 13C3 H5 N5 O . Cl H Peso molecular (g/mol): 166.54 Sinónimo: 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2(1H)-one-13C3 Hydrochloride,2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine-13C3 Hydrochloride,2,4-Diamino-6-hydroxy-s-triazine-13C3 Hydrochloride,2-Hydroxy-4,6-diamino-s-triazine-13C3 Hydrochloride,Ammelin-13C3 Hydrochloride,Deethyldeisopropylhydroxyyatrazine-13C3 Hydrochloride,GS 11791-13C3 Hydrochloride,NSC 9778-13C3 Hydrochlorides,Diaminohydroxytriazine-13C3 Hydrochloride Nombre IUPAC: 2,6-diamino-(2,4,6-^{13}C_{3})1H-1,3,5-triazin-4-uno; Cloruro SMILES: Cl.N[13C]1=N[13C](=O)N=[13C](N)N1