CAS RN 1794898-13-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tetrahidro Curcumina-d6, TRC
CAS: 1794898-13-7 Fórmula molecular: C21H18D6O6 Peso molecular (g/mol): 378.45 Sinónimo: 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione-d6,HZIV 81-2-d6,NSC 687845-d6,Sabiwhite-d6,Tetrahydrodiferuloylmethane-d6 SMILES: OC1=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C(CCC(CC(CCC2=CC=C(O)C(OC([2H])([2H])[2H])=C2)=O)=O)C=C1