CAS RN 1794766-80-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
p-Nitrofenilo Acetato-13C,d3, TRC
CAS: 1794766-80-5 Fórmula molecular: C713CH4D3NO4 Peso molecular (g/mol): 185.16 Sinónimo: p-Nitro-phenol Acetate-13C,d3,4-Nitrophenyl Acetate-13C,d3,NSC 2633-13C,d3,p-Acetoxynitrobenzene-13C,d3,p-Nitrobenzene Acetate-13C,d3,p-Nitrophenol Acetate-13C,d3; SMILES: [2H]C([2H])([2H])[13C](=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]