CAS RN 1794760-31-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Roflumilast-d4 N-óxido, TRC
CAS: 1794760-31-8 Fórmula molecular: C17H10D4Cl2F2N2O4 Peso molecular (g/mol): 423.23 Sinónimo: 3-(Cyclopropylmethoxy-d4)-N-(3,5-dichloro-1-oxido-4-pyridinyl)-4-(difluoromethoxy)benzamide,N-(3,5-Dichloro-1-oxopyridin-4-yl)-4-difluoromethoxy-3-(cyclopropyl-d4) methoxybenzamide Nombre IUPAC: N-(3,5-dicloro-1-oxopiridina-4-il)-4-(difluorometoxi)-3-[(2,2,3,3-tetradeuteriociclopropil)metaxi]benzamida SMILES: ClC(C(NC(C1=CC(OCC2C([2H])([2H])C2([2H])[2H])=C(OC(F)F)C=C1)=O)=C(Cl)C=3)=CN3=O