CAS RN 1794756-39-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Metiltriptamina-D3, TRC
CAS: 1794756-39-0 Fórmula molecular: C11H11D3N2 Peso molecular (g/mol): 177.26 Sinónimo: 2-(1H-Indol-3-yl)-N-(methyl-d3)ethanamine,3-(2-Methylaminoethyl)indole-d3,Dipterine-d3,N-(Methyl-d3)-1H-indole-3-ethanamine,N-Mono(methyl-d3)ltryptamine,N10-(Methyl-d3)tryptamine,Nb-(Methyl-d3)tryptamine,Nω-(Methyl-d3)tryptamine,[2-(1H-Indol-3-yl)ethyl](Methyl-d3)lamine SMILES: [2H]C([2H])([2H])NCCC1=CNC2=CC=CC=C21