CAS RN 179324-87-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Sal del ácido trifluoroacético (alfaR)-(1S,2S,3R,5S)-pinanediol-1-amino-3-metilbutano-1-boronato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Sal del ácido trifluoroacético (aR)-(1S,2S,3R,5S)-pinanediol-1-amino-3-metilbutano-1-boronato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Sal del ácido trifluoroacético (aR)-(1S,2S,3R,5S)-pinanediol-1-amino-3-metilbutano-1-boronato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.