accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CHNOBrCH3H3CNO

CAS RN 17932-40-0

IUPAC Nombre: [3-(2-bromoacetamido)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yl]oxidanyl
Sinónimos: 3-(2-bromoacetamido)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxidanyl
Peso molecular (g/mol): 278.17
Fórmula molecular: C10H18BrN2O2
InChi Key: XATKYCISCLMYBL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)CC(NC(=O)CBr)C(C)(C)N1[O]

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados