CAS RN 179056-82-7
IUPAC Nombre:
4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Sinónimos:
4-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
Peso molecular (g/mol):
188.19
Fórmula molecular:
C10H8N2O2
InChi Key:
MPECIJQJPPLBGV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=O)C=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 179056-82-7 Fórmula molecular: C10H8N2O2 Peso molecular (g/mol): 188.19 Número MDL: MFCD11109323 Clave InChI: MPECIJQJPPLBGV-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyde,2-4-formylphenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole,benzaldehyde,4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl,4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzaldehyd,benzaldehyde, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl PubChem CID: 10655207 Nombre IUPAC: 4-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)benzaldehído SMILES: CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(C=O)C=C1