accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3ONNCH3CH2CH3

CAS RN 178803-51-5

IUPAC Nombre: 4-{[2,5-dimethyl-4-(prop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl](phenyl)methyl}-N,N-diethylbenzamide
Sinónimos: 4-{[2,5-dimethyl-4-(prop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl](phenyl)methyl}-N,N-diethylbenzamide
Peso molecular (g/mol): 419.61
Fórmula molecular: C27H37N3O
InChi Key: WGIDFDFAOQVAHY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCN(CC)C(=O)C1=CC=C(C=C1)C(N1CC(C)N(CC=C)CC1C)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados