accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNCH3FFFSOONSOOFFF

CAS RN 178631-04-4

IUPAC Nombre: 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium; trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane
Sinónimos: 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion
Peso molecular (g/mol): 475.47
Fórmula molecular: C14H23F6N3O4S2
InChi Key: LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados