CAS RN 17817-20-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
MedChemExpress Fluorescein di(β-D-galactopyranoside)
MedChemExpress Fluorescein di(β-D-galactopyranoside) is a fluorogenic substrate for β-galactosidase (λex=485 nm, λem=535 nm).