accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONSO

CAS RN 17796-82-6

IUPAC Nombre: 2-(cyclohexylsulfanyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Sinónimos: N-(cyclohexylthio)phthalimide cyclohexylthiophthalimide
Peso molecular (g/mol): 261.34
Fórmula molecular: C14H15NO2S
InChi Key: UEZWYKZHXASYJN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1N(SC2CCCCC2)C(=O)C2=CC=CC=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados