accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3CH3H3CO

CAS RN 1778-02-5

IUPAC Nombre: 1-acetyl-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate
Sinónimos: pregnenolone acetate
Peso molecular (g/mol): 358.52
Fórmula molecular: C23H34O3
InChi Key: CRRKVZVYZQXICQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CCC4C(C)=O)C3CC=C2C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados