CAS RN 177715-70-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido N-[(2E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]-L-aspártico (~98%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido N-[(2E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]-L-aspártico (~98%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido N-[(2E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1-oxo-2-propen-1-il]-L-aspártico (~98%), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.