accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 177610-87-6

IUPAC Nombre: 6-(hydroxyimino)-N-phenyl-2-oxatricyclo[5.4.0.0³,⁵]undeca-1(11),7,9-triene-3-carboxamide
Sinónimos: phccc
Peso molecular (g/mol): 294.31
Fórmula molecular: C17H14N2O3
InChi Key: FPXPIEZPAXSELW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: ON=C1C2CC2(OC2=CC=CC=C12)C(=O)NC1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados