CAS RN 177489-17-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-[1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-[1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 2-cloro-4-fluoro-5-[1-metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.