accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOOH

CAS RN 17696-61-6

IUPAC Nombre: butan-2-yl 4-hydroxybenzoate
Sinónimos: sec-butyl 4-hydroxybenzoate
Peso molecular (g/mol): 194.23
Fórmula molecular: C11H14O3
InChi Key: ZUOTXZHOGPQFIU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(C)OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados