accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClOPClOOClClCl

CAS RN 17672-53-6

IUPAC Nombre: bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate
Sinónimos: bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate
Peso molecular (g/mol): 379.2
Fórmula molecular: C4H4Cl7O3P
InChi Key: ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados