CAS RN 1767-28-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Nitro-1-pirenol, TRC
CAS: 1767-28-8 Fórmula molecular: C16 H9 N O3 Peso molecular (g/mol): 263.25 Sinónimo: 1-Pyrenol, 6-nitro-,6-Nitro-1-pyrenol,1-Nitro-6-hydroxypyrene,1-Nitropyren-6-ol,6-Hydroxy-1-nitropyrene,1-Hydroxy-6-nitropyrene Nombre IUPAC: 6-nitropirena-1-ol SMILES: Oc1ccc2ccc3c(ccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-]