CAS RN 17660-02-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Escopolamina Beta-D-Glucuronida, TRC
CAS: 17660-02-5 Fórmula molecular: C23 H29 N O10 Peso molecular (g/mol): 479.48 Sinónimo: Scopolamine-B-D-Glucuronide SMILES: CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)c5ccccc5