CAS RN 17652-16-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione (90%), TRC
CAS: 17652-16-3 Fórmula molecular: C21 H28 O2 Peso molecular (g/mol): 312.45 Sinónimo: Pregna-4,9(11)-diene-3,20-dione,9-Dehydroprogesterone,δ9(11)-Progesterone,Progesterone Imp. K (EP) Nombre IUPAC: (8S,10S,13S,14S,17S)-17-acetil-10,13-dimetil-1,2,6,7,8,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantotra-3-una SMILES: CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C