accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OONOHOHNOO

CAS RN 176486-63-8

IUPAC Nombre: 1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pyrrolidine-2-carboxylic acid
Sinónimos: 1-(tert-butoxycarbonyl)-4-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pyrrolidine-2-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 452.51
Fórmula molecular: C25H28N2O6
InChi Key: UPXRTVAIJMUAQR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados