CAS RN 17647-74-4
IUPAC Nombre:
(²H₈)-1,4-dioxane
Sinónimos:
(²H₈)-1,4-dioxane
Peso molecular (g/mol):
96.16
Fórmula molecular:
C4H8O2
InChi Key:
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES:
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
1
–
4
de
4
resultados
2
1,4-dioxano D8 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
3
1,4-Dioxano D8 10000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.