CAS RN 17605-67-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fucosterol, TRC
CAS: 17605-67-3 Fórmula molecular: C29 H48 O Peso molecular (g/mol): 412.69 Sinónimo: (3β,24E)-Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol,trans-Stigmasta-5,24(28)dien-3β-ol,Fucosterin Nombre IUPAC: (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,1R)-4-isopropil-1-metil-hex-4-enilo]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-ol SMILES: C\C=C(/CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)\C(C)C