accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COOOO

CAS RN 17557-23-2

IUPAC Nombre: 2-({2,2-dimethyl-3-[(oxiran-2-yl)methoxy]propoxy}methyl)oxirane
Sinónimos: neopentyl glycol diglycidyl ether
Peso molecular (g/mol): 216.28
Fórmula molecular: C11H20O4
InChi Key: KUAUJXBLDYVELT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(COCC1CO1)COCC1CO1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados