accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHNBrOFFF

CAS RN 175278-18-9

IUPAC Nombre: N-[4-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Sinónimos: N-[4-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Peso molecular (g/mol): 298.06
Fórmula molecular: C9H7BrF3NO2
InChi Key: SHHWWZMWTUTJPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados