accessibility menu, dialog, popup

UserName

OFFFOOHCl

CAS RN 175276-60-5

IUPAC Nombre: 5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
Sinónimos: 5-(4-chlorophenyl)-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 290.62
Fórmula molecular: C12H6ClF3O3
InChi Key: BQUIEVOFWHVZAW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(OC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados