accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3SOONNH2NN

CAS RN 175202-19-4

IUPAC Nombre: 5-(2-methylpropane-2-sulfonyl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-amine
Sinónimos: 5-(2-methylpropane-2-sulfonyl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-amine
Peso molecular (g/mol): 292.36
Fórmula molecular: C13H16N4O2S
InChi Key: AFJQTXMEFXBCIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)S(=O)(=O)C1=CN=C(N=C1N)C1=CC=CC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados