accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNNH2NH2NBr

CAS RN 175136-87-5

IUPAC Nombre: N''-(5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine
Sinónimos: N''-(5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)guanidine
Peso molecular (g/mol): 235.1
Fórmula molecular: C5H7BrN4S
InChi Key: UDWLSOGZIUWQSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Br)SC(N=C(N)N)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados