CAS RN 175136-57-9
IUPAC Nombre:
2-bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Sinónimos:
2-bromo-1-(3-ethyl-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)ethanone
Peso molecular (g/mol):
337.3
Fórmula molecular:
C18H25BrO
InChi Key:
BBHJYKJAWKZSHS-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCC1=CC2=C(C=C1C(=O)CBr)C(C)(C)CCC2(C)C