accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2N(S)PHOOHOClHOO

CAS RN 174575-17-8

IUPAC Nombre: (2S)-2-amino-3-[2'-chloro-5-(phosphonomethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl]propanoic acid
Sinónimos: (2S)-2-amino-3-[2'-chloro-5-(phosphonomethyl)-[1,1'-biphenyl]-3-yl]propanoic acid
Peso molecular (g/mol): 369.74
Fórmula molecular: C16H17ClNO5P
InChi Key: VBRJFXSFCYEZMQ-HNNXBMFYSA-N
SMILES: N[C@@H](CC1=CC(CP(O)(O)=O)=CC(=C1)C1=CC=CC=C1Cl)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados