accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClOBr

CAS RN 174265-12-4

IUPAC Nombre: 2-bromo-5-chlorobenzaldehyde
Sinónimos: 2-bromo-5-chlorobenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 219.46
Fórmula molecular: C7H4BrClO
InChi Key: IIISHLMCTDMUHH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados