CAS RN 174262-13-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
SDZ 285-428, TRC
CAS: 174262-13-6 Fórmula molecular: C24H20ClN3O Peso molecular (g/mol): 401.89 Sinónimo: SDZ 285428,4'-Chloro-N-[2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide Nombre IUPAC: N-(2-(1H-imidazol-1-il)-2-feniletil)-4'-cloro-[1,1'-bifenilo]-4-carboxamida SMILES: O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)NCC(N3C=NC=C3)C4=CC=CC=C4