CAS RN 17378-30-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Cloroetil (2-Cloroetil)fosfonato, TRC
CAS: 17378-30-2 Fórmula molecular: C4 H9 Cl2 O3 P Peso molecular (g/mol): 206.99 Sinónimo: Mono-2-chloroethyl 2-Chloroethylphosphonate,O-(2-Chloroethyl) Hydrogen 2-Chlorethylphosphonate,2-Chloroethanephosphonic Acid Mono-2-chloroethyl Ester,2-Chloro (2-Chloroethyl) Hydrogen Phosphonate Ethanol; Nombre IUPAC: Ácido 2-cloroetoxi(2-cloroetil)fosfinoácido SMILES: OP(=O)(CCCl)OCCCl