CAS RN 17373-89-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Hexilideneciclopenona, TRC
CAS: 17373-89-6 Fórmula molecular: C11H18O Peso molecular (g/mol): 166.26 Sinónimo: 2-Hexylidene-cyclopentanone,2-(Hexylidene)-1-cyclopentanone,2-Hexylidenecyclopentanone Nombre IUPAC: (2Z)-2-hexilideneciclopentan-1-one SMILES: CCCCC\C=C/1\CCCC1=O