accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOFFF

CAS RN 1736-74-9

IUPAC Nombre: [4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Sinónimos: [4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
Peso molecular (g/mol): 192.14
Fórmula molecular: C8H7F3O2
InChi Key: ZLSOZAOCYJDPKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Punto de ebullición 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados