CAS RN 17348-59-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éter isopropílico tert-butílico, TRC
CAS: 17348-59-3 Fórmula molecular: C7 H16 O Peso molecular (g/mol): 116.2 Sinónimo: 2-Methyl-2-(1-methylethoxy)propane,2-Isopropoxy-2-methylpropane,Isopropyl tert-Butyl Ether; Nombre IUPAC: 2-metil-2-propano-2-iloxipropano SMILES: CC(C)OC(C)(C)C