CAS RN 17320-10-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Beta-Hidroxi Colesterol, TRC
CAS: 17320-10-4 Fórmula molecular: C27 H46 O2 Peso molecular (g/mol): 402.65 Sinónimo: Cholest-5-ene-3,4-diol, (3β,4β)-,Cholest-5-ene-3β,4β-diol (8CI),(3β,4β)-Cholest-5-ene-3,4-diol,3β,4β-Dihydroxycholest-5-ene,4β-Hydroxycholesterol,cis-3,4-Dihydroxy-δ5-cholestene,cis-δ5-Cholestene-3,4-diol,4β-Hydroxy Cholesterol Nombre IUPAC: (3S,4R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,4-diol SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[C@@H](O)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C