accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1732-26-9

IUPAC Nombre: 4-bromopyrene
Sinónimos: 4-bromopyrene
Peso molecular (g/mol): 281.15
Fórmula molecular: C16H9Br
InChi Key: QMHTZTOPYZKQLC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC2=CC=CC3=CC=C4C=CC=C1C4=C23
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados