accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOOCH3

CAS RN 1732-09-8

IUPAC Nombre: 1,8-dimethyl octanedioate
Sinónimos: octanedioic acid, dimethyl ester
Peso molecular (g/mol): 202.25
Fórmula molecular: C10H18O4
InChi Key: LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
Porcentaje de pureza 
  • (1)
  • (4)
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Punto de ebullición 
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)