accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1731-84-6

IUPAC Nombre: methyl nonanoate
Sinónimos: methyl nonanoate (ester)
Peso molecular (g/mol): 172.27
Fórmula molecular: C10H20O2
InChi Key: IJXHLVMUNBOGRR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC(=O)OC
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados