CAS RN 173094-60-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6-Perdeoxi-6-percloro-Gamma-ciclodextrina, >90%, TRC
CAS: 173094-60-5 Fórmula molecular: C48H72Cl8O32 Peso molecular (g/mol): 1444.69 Sinónimo: 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-Octachloro-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-octadeoxy-gamma-cyclodextrin SMILES: O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]9O[C@H](CCl)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2CCl)[C@H](O)[C@H]9O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H](O)[C@H]3O